05-486
Anti-FADD Antibody, clone 1F7
clone 1F7, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-GIG3, Anti-IMD90, Anti-MORT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2