Documentos Principais
05-23-2150
Sigma-Aldrich
PACAP 38, Ovine
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC₅₀ = 7 nM).
Sinônimo(s):
PACAP 38, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C203H331N63O53S
Número CAS:
Peso molecular:
4534.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC50 = 7 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
EC50 = 7 nM against adenylate cyclase
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-His-Ser-Asp-Gly-Ile-Phe-Thr-Asp-Ser-Tyr-Ser-Arg-Tyr-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Ala-Ala-Val-Leu-Gly-Lys-Arg-Tyr-Lys-Gln-Arg-Val-Lys-Asn-Lys-NH₂
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Kobayashi, H., et al. 1994. Brain Res.647, 145.
Chastre, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21239.
Le Meuth, V., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, G265.
Kimura, C., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 81.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3