05-1533
Anti-Gemin3 Antibody, clone 12H12
clone 12H12, from mouse
Sinônimo(s):
Component of gems 3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, DEAD box protein 20, DEAD box protein DP 103, DEAD-box protein DP103, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD, SMN-interacting protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12H12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX20(11218)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Gemin-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1