05-1133
Anti-erbB4 Antibody, clone HFR1/2G4
clone HFR1/2G4, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ALS19, Anti-p180erbB4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HFR1/2G4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB4(2066)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: Effective for formalin-fixed, paraffin-embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of erbB-4/HER-4 Monoclonal Antibody: DCIS and Pancreatic Cancer
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected C-ERB-4 on 10 μg of A431 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2