04-932
Anti-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag Antibody, clone C16T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C16T, from rabbit
Sinônimo(s):
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C16T, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALM1(801)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Samples containing the calmodulin binding protein epitope tag.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1