04-642
Anti-Ago2 Antibody, clone 9E8.2
ascites fluid, clone 9E8.2, Upstate®
Sinônimo(s):
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, AGO2, eIF-2C, Slicer protein, MGC3183, Piwi domain protein, PPD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E8.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGO2(27161)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado