04-1555
Anti-Mdmx Antibody, clone 8C6
clone 8C6, from mouse
Sinônimo(s):
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM4(4194)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory for this application. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratoryfor this application. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory for this application. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Mdmx on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1