04-1530
Anti-MDM2 Antibody, clone 3G9
clone 3G9, from mouse
Sinônimo(s):
Double minute 2 protein, Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse), Oncoprotein Mdm2, double minute 2, human homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G9, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1