04-1475-I
Anti-CD27 Antibody, clone RM27-3E5
clone RM27-3E5, from rat
Sinônimo(s):
CD27 antigen, CD27, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM27-3E5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd27(21940)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neurtralizing Analysis: A representative lot, when injected intraperitoneally during the induction phase of ragweed-induced experimental allergic conjunctivitis (EC), significantly affected the systemic immune responses, but not the severity of EC in mice (Sumi, T., et al. (2008). Immunol. Lett. 119(1-2):91-96).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected CD27-positive mouse splenocytes.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2