04-004
Anti-SOCS3 Antibody, clone 1B2
clone 1B2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
suppressor of cytokine signaling 3, ATOD4, CIS3, Cish3, MGC71791, SOCS-3, SSI-3, SSI3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOCS3(9021)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroregenerative Medicine
Developmental Neuroscience
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2