04-135
Anti-Brachyury Antibody, clone 3E4.2
clone 3E4.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
T brachyury (mouse) homolog, T brachyury-like, T protein, T, brachyury homolog (mouse), transcription factor T
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E4.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBXT(6862)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualidade
Western Blotting:
Recommended working dilutions are 1:1000.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1