03-0163-00
SMC® Human TNFα High Sensitivity Kit
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Sinônimo(s):
TNF-a immunoassay kit, TNF-alpha Single Molecule Counting Kit, TNF-alpha immunoassay kit, TNF-alpha ultra-sensitive immunoassay, Tumor necrosis factor α
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 96 wells
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
SMC®
assay range
sensitivity: 0.20 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.05-50 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
entrada
plasma
serum
compatibilidade
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Assay protocols are similar to existing sandwich ELISA methods with two key differences:
1) Elution buffer disrupts the sandwich, separating the labeled detection antibody for quantification.
2)The Erenna and SMCxPRO® immunoassay systems detect analytes using Single Molecule Counting (SMC®) technology.
Especificidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B