Documentos Principais
03-0160-00
Millipore
SMC® Kit de alta sensibilidade para IL-1β humana
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
Sinônimo(s):
IL-1 beta Single Molecule Counting Kit, IL-1 beta immunoassay kit, IL-1 beta ultra-sensitive immunoassay, Interleukin-1 beta immunoassay kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
 kit sufficient for 96 wells
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
SMC®
assay range
sensitivity: 0.20 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.05-50 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
entrada
plasma
serum
compatibilidade
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O kit de imunoensaio de alta sensibilidade SMC IL-1® humanaβ contém todos os reagentes necessários para realizar o ensaio. Esse ensaio tira proveito de um fluxo de trabalho de imunoensaio padrão configurado em um formato de placa padrão.
Os protocolos de ensaio são semelhantes aos métodos ELISA sanduíche existentes, com duas diferenças principais:
1) O tampão de eluição interrompe o sanduíche, separando o anticorpo de detecção marcado para quantificação.
2) Os sistemas de imunoensaios Erenna e SMCxPRO® detectam os analitos usando a tecnologia Single Molecule Counting (SMC®).
Especificidade
Amostras de primatas não humanos, ratos, caninos, felinos e equinos 100% detectáveis. Embora a IL-1β tenha sido detectada, o ensaio não foi validado para essas espécies.
Informações legais
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B