Documentos Principais
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
rat ... CNTF(25707)
Descrição geral
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
Qualidade
Routinely evaluated in a biological activity assay.
forma física
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1