Nome do produto
B12, 85042303
fonte biológica
rat nerve
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Glial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat nervous tissue glial
Descrição de linhagem celular
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Glial cells are useful in the research of the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia.
Aplicação
Neurobiological studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)