T-078
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 (reverse T3-13C6)
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
IC1=CC(O[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC(I)=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,7+1,9+1,13+1
chave InChI
HZCBWYNLGPIQRK-CXGLLCBXSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Thyroid hormones play critical roles in the regulation of biological processes, such as growth, metabolism, protein synthesis, and brain development. For a clinical laboratory, fast and reliable measurements of total hormone levels are important for the diagnosis and monitoring of thyroid diseases.