P-174
1CP-LSD (1-Cyclopropionyl lysergic acid diethylamide) solution
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)