Documentos Principais
C-261
Supelco
Crotonaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
pf
192-195 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
chave InChI
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3