Key Documents
P-172
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.20
Número MDL:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
pf
152-155 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
chave InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3