C-156
Clorazepate dipotassium solution
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[K])C1N=C(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC(Cl)=C3)NC1(O)O[K]
InChI
1S/C16H12ClN2O4.2K/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(15(20)21)16(22,23)19-12;;/h1-8,14,19,22H,(H,20,21);;/q-1;2*+1/p-1
chave InChI
UDKOZNXRMDPDLY-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)