Documentos Principais
PHL89572
Astragaloside I
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(2,3-Di-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20,24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl β-D-glucopyranoside, Astrasieversianin IV, Cyclosieversioside B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H72O16
Número CAS:
Peso molecular:
869.04
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C45H72O16/c1-21(47)56-33-24(50)19-55-38(34(33)57-22(2)48)60-28-11-13-45-20-44(45)15-14-41(7)35(43(9)12-10-29(61-43)40(5,6)54)23(49)17-42(41,8)27(44)16-25(36(45)39(28,3)4)58-37-32(53)31(52)30(51)26(18-46)59-37/h23-38,46,49-54H,10-20H2,1-9H3/t23-,24+,25-,26+,27-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38-,41+,42-,43+,44-,45+/m0/s1
chave InChI
KXHCYYSIAXMSPA-OOCCOBHWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)