Documentos Principais
A-196
Supelco
8-Aminoclonazolam-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
6-(2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-8-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H10D4ClN5
Peso molecular:
327.80
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Descrição geral
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of 8-aminoclonazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. 8-Aminoclonazolam is a benzodiazepine metabolite of clonazolam.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)