Documentos Principais
A-123
Supelco
Amoxapine
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
313.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
chave InChI
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Amoxopine is a tetracyclic antidepressant sold under notable trade names including Asendin, Asendis, Defanyl and Demolox for the treatment of major depressive disorder. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pharmaceutical research, or therapeutic drug monitoring.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)