LM1200
Avanti
12:0-13:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1200-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H61O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-31(35)41-29(27-40-42(36,37)39-25-28(33)24-32)26-38-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,36,37);1H3/t28?,29-;/m1./s1
chave InChI
ZZSPUZLGIFEDHN-CUZOEGLCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)