LM1500
Avanti
12:0-13:0 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1500, methanol solution
Sinônimo(s):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1500-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1500
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup