999986O
Avanti
4ME 16:0 Diether DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986O
Sinônimo(s):
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (999986O-200mg)
pkg of 1 × 5 mg (999986O-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (999986O-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986O
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H88O3/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-31-45-34-43(33-44)46-32-30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-44H,11-34H2,1-10H3/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m0/s1
chave InChI
ISDBCJSGCHUHFI-PKIBUDCSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysis to quantify DAG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)