999984C
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
Sinônimo(s):
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (999984C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
concentração
10 mg/mL (999984C-10mg)
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C48H100NO6P/c1-40(2)20-14-22-42(5)24-16-26-44(7)28-18-30-46(9)32-35-52-38-48(39-55-56(50,51)54-37-34-49(11,12)13)53-36-33-47(10)31-19-29-45(8)27-17-25-43(6)23-15-21-41(3)4/h40-48H,14-39H2,1-13H3/t42?,43?,44?,45?,46?,47?,48-/m1/s1
chave InChI
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)