Documentos Principais
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H37NO3
Número CAS:
Peso molecular:
339.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Embalagem
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)