890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
chave InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
890890C-25MG | 4061837668982 |
890890C-1G | 4061837668968 |
890890C-200MG | 4061837668975 |
890890C-500MG | 4061837668999 |