890703C
Avanti
18:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890703C
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (890703C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890703C
concentração
10 mg/mL (890703C-25mg)
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H93NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h44H,7-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t44-,56?;/m1./s1
chave InChI
ZVWMOQRUUFNEHD-UFOBXVRVSA-M
Aplicação
- to study its effect on the synergistic antimicrobial action of eugenol against Escherichia coli C600
- to test its use in the formation of lipid nanoparticle variants
- as a constituent of the microbubble formulation
- to prepare lipid monolayer for the study on the nature and orientation of interaction between graphene oxide (GO) and lipid models
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)