Documentos Principais
880235C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Carboxylic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
DOPE-PEG(2000) Carboxylic acid sodium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C131H253NNaO55P
Número CAS:
Peso molecular:
2776.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880235C-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
880235C-10MG