880144P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)45]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (880144P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)CCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)