880001O
Avanti
Chol-PEG600
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001O
Sinônimo(s):
Cholesterol-(polyethylene glycol-600)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880001O-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001O
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(31-18-17-30)13-15-28(22,4)27(24)14-16-29(25,26)5/h9,20-21,23-27,30H,6-8,10-19H2,1-5H3
chave InChI
NPYXBHZQVNRAOF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)