Documentos Principais
878113C
Avanti
C16-20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
Sinônimo(s):
1-O-hexadecyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H82NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
768.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (878113C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
concentração
5 mg/mL (878113C-5mg)
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
chave InChI
DUUSFCFZBREELS-WWBBCYQPSA-N
Descrição geral
C16-20:4 PC is an analog to platelet-activation factor (PAF).
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878113C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)