Documentos Principais
872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C61H111N2O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1047.52
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
concentração
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Aplicação
18:1 PE-N-20:4 has been used to spike N-acylphosphatidylethanolamine standard post liquid-liquid and solid-phase extraction by mass spectrometry. It has also been used as an internal standard to analyze the efficacy of CH3NH2-mediated deacylation.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for measurement of N-modified phosphatidylethanolamines
Guo L, et al.
Analytical Biochemistry, 405(2), 236-245 (2010)
Quantitative analysis of N-acylphosphatidylethanolamine molecular species in rat brain using solid-phase extraction combined with reversed-phase chromatography and tandem mass spectrometry
Triebl A, et al.
Journal of Separation Science, 39(13), 2474-2480 (2016)