Documentos Principais
870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
Sinônimo(s):
18:1 DBCO PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
concentração
10 mg/mL (870129C-25mg)
tipo de lipídio
headgroup modified lipids
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
18:1 DBCO PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl, is a head group modified lipid containing dibenzocyclooctyne (DBCO). It is mostly used as a click reagent.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870129C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)