Documentos Principais
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
oil
embalagem
package of 1 × 5 g
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
chave InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)