870013P
Avanti
16:0 MPB PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870013P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (870013P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870013P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870013P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H85N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-32-50(57)61-42-46(64-51(58)33-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)43-63-65(59,60)62-41-40-52-47(54)31-29-30-44-34-36-45(37-35-44)53-48(55)38-39-49(53)56;/h34-39,46H,3-33,40-43H2,1-2H3,(H,52,54)(H,59,60);/q;+1/p-1/t46-;/m1./s1
chave InChI
REKODAHLWDSEBQ-FYQWNKFKSA-M
Descrição geral
Aplicação
- for preparation of maleimide-functionalized microbubbles
- for lipidation of ligand binding site-1 (LBS-1) peptide and GABAA receptor-associated protein (GABARAP) involved in liposome and autophagosome formation, respectively
- for preparation of ligand-conjugated acoustic perfluorocarbon emulsion nanoparticles
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)