860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Sinônimo(s):
Mito-caged sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H69F3N3O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1004.12
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P)
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mito-caged sphingosine (Mito-So) is a mitochondria specific probe. It is a potent agent for determining the sphingosine levels.
Embalagem
5ml Clear Glass Sealed Ampule
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Mitochondria-specific photoactivation to monitor local sphingosine metabolism and function
Feng S, et al.
eLife, 7, e34555-e34555 (2018)