Key Documents
860768P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/24:1)
new
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1-nervonoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H111NO4
Peso molecular:
886.51
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860768P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860768P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC