Documentos Principais
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H38ClNO2
Peso molecular:
335.95
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
chave InChI
FVUPVZMHCVAKHG-LMOVPXPDSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860733P-5MG4065267774343