Key Documents
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H31D7ClNO2
Peso molecular:
343.00
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3