Documentos Principais
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Sinônimo(s):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H33D7NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
388.53
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
YHEDRJPUIRMZMP-GEZFCKIXSA-N
Descrição geral
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)