Documentos Principais
860691P
Avanti
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860691P, powder
Sinônimo(s):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H79NO3
Número CAS:
Peso molecular:
646.08
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860691P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860691P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Descrição geral
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z)) or N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base), is a synthetic ceramide derived from sphingosine with nervonic acid.
Ações bioquímicas/fisiológicas
C24:1 Ceramide in a stable isotope form is suitable for a newly described validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry methodology for their clinical-scaled measurement.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860691P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)