Documentos Principais
860671P
Avanti
C16 Ceramide (d14:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H59NO3
Número CAS:
Peso molecular:
481.79
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
1 ea of 10 mg (860671P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
deuterated lipids
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-30(34)31-28(27-32)29(33)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
Descrição geral
Ceramide is a sphingolipid metabolite. It is composed of sphingosine base linked via amide linkage to a fatty acid.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ceramide plays a role in cell signaling processes, such as cell cycle arrest and promotes apoptosis. It is also involved in signal transduction processes and insulin resistance. Ceramide also plays a role in cell proliferation, differentiation and inflammatory responses.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ceramide and ceramide 1-phosphate in health and disease
Arana L, et al.
Lipids in Health and Disease, 9(1), 15-15 (2010)
Ceramides and skin function
Coderch L, et al.
American Journal of Clinical Dermatology, 4(2), 107-129 (2003)