860670P
Avanti
Sphingosine (d14:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860670P, powder
Sinônimo(s):
D-erythro-Sphingosine (C14 Base)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860670P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860670P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C14H29NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(17)13(15)12-16/h10-11,13-14,16-17H,2-9,12,15H2,1H3/b11-10+/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
VDRZDTXJMRRVMF-NXFSIWHZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)