Key Documents
860616P
Avanti
Sphingosyl PI (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860616P, powder
Sinônimo(s):
D-erythro-sphingosyl phosphoinositol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H48NO10P
Número CAS:
Peso molecular:
541.61
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860616P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860616P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O
InChI
1S/C24H48NO10P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(26)17(25)16-34-36(32,33)35-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31/h14-15,17-24,26-31H,2-13,16,25H2,1H3,(H,32,33)/b15-14+/t17-,18+,19?,20+,21?,22?,23?,24+/m0/s1
chave InChI
NFRGTPKVKNBLRN-VBGCAUIASA-N
Aplicação
Sphingosyl PI (d18:1) has been used in the synthesis of D-erythro-N-palmitoyl-inositol-phosphorylceramide.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860616P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3