Documentos Principais
860575P
Avanti
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860575P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β1-1′-N-octanoyl-L-threo-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H71NO13
Número CAS:
Peso molecular:
749.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860575P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860575P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Descrição geral
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) is a synthetic glycosphingolipid (GSL) with nonnatural stereochemistry.
Aplicação
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) may be used to disrupt brain-derived neurotropic factor (BDNF)-induced integrin clustering.
Ações bioquímicas/fisiológicas
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) is a caveolar uptake inhibitor, which blocks SV40 virus infection. It also prevents E1-integrin activation and downstream signaling. C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) can deter the aggregation of lipids and proteins into glycosphingolipids (GSLs) and cholesterol-enriched microdomains (rafts) at the plasma membrane (PM).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860575P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Bidirectional remodeling of beta1-integrin adhesions during chemotropic regulation of nerve growth
Carlstrom LP, et al.
BMC biology, 9(1), 82-82 (2011)