860639P
Avanti
Lyso SM-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P, powder
Sinônimo(s):
sphingosylphosphorylcholine-d7
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860639P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860639P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
chave InChI
JLVSPVFPBBFMBE-SPXZQVPJSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)