860541P
Avanti
C8 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860541P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860541P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860541P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C38H71NO13/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-27(42)26(39-30(43)22-20-17-8-6-4-2)25-49-37-35(48)33(46)36(29(24-41)51-37)52-38-34(47)32(45)31(44)28(23-40)50-38/h19,21,26-29,31-38,40-42,44-48H,3-18,20,22-25H2,1-2H3,(H,39,43)/b21-19+/t26-,27+,28?,29?,31-,32?,33?,34?,35?,36+,37+,38-/m0/s1
chave InChI
JUCWRRXMPGRQOG-WKSBFREFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3